Learn More
Bel-Art™ Juego de microtamices Mini-sieve SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Presenta un uso manual sencillo en el laboratorio o sobre el terreno
- Se compone de una pila de cuatro secciones de soportes de pantallas de tamizado intercambiables, un recipiente de recogida, una tapa y cuatro anillos para retener las pantallas
- Todas las piezas están moldeadas en polipropileno
- Las secciones se ajustan por fricción y son fáciles de montar y desmontar para la recuperación de muestras
- Los parámetros de clasificación se pueden modificar intercambiando las inserciones de malla de bronce fosforado extraíbles
- Cada sección de soporte tiene 56 mm de DI y 41 mm de altura y tiene una capacidad de, aproximadamente, 60 ml
- Las dimensiones del conjunto ensamblado con recipiente y cubierta son de 21,6 cm de alto y 7,2 cm de diámetro máximo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230 |
| Tipo | Juego de microtamices Mini sieve™ |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,875 in, 72 mm |
| Material | Polypropylene |
| Altura (imperial) | 8,5 in |
| Incluye | Cuatro segmentos de soporte de pantalla intercambiables, bandeja de recogida, tapa y cuatro anillos de retención para pantallas |
| Altura (métrico) | 21,5cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una clasificación rápida del tamaño de partículas en el campo o el laboratorio |
| Material del bastidor | Polipropileno |
| Screen Size | Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion