Learn More
Bel-Art™ Insertos de malla adicionales SP Scienceware™
Código de producto. 10162631 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Screen Size:
Set de 8 (malla 25, malla 35, malla 45, malla 60, malla 80, malla 120, malla 170, malla 230)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10162631
Marca: Bel-Art™ F378460000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el juego de microtamiz Mini-Sieve™.
  • Fabricado con bronce fosforado
  • Extraíble
  • Incluye un pack de 8 insertos de pantalla de bronce fosforado, cada 1 con malla estándar de 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 y 230
Especificaciones
Descripción Extraíble
Tipo Insertos de malla adicionales
Diámetro exterior (imperial) 2.2 in., 56 mm
Para utilizar con (equipo) Juego de microtamiz Mini-Sieve
Incluye Pack de 8 insertos de pantalla de bronce fosforado, cada 1 con malla estándar de 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 y 230
Material del bastidor Plástico
Screen Size Set de 8 (malla 25, malla 35, malla 45, malla 60, malla 80, malla 120, malla 170, malla 230)
Mesh Material Bronce fosforado
Sieve Number Set of 8 (25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, and 230)