Learn More
Bel Art™ Frascos y gradillas para viales SP Scienceware™ No-Wire™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (30 mm)
Viales (13 mm)
Viales (16 mm)
Viales (20 mm)
Viales (25 mm)
Material:
Polietileno
Polipropileno
Posiciones:
6
12
20
30
42
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Se ofrecen 5 configuraciones de rejilla. Las gradillas para viales y frascos Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ aceptan la mayoría de los viales y frascos pequeños.
- Lo suficientemente pequeño para cogerlo con una mano
- Sumergible
- Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Dimensiones (L x An x Al): 5 x 4 x 1,7 pulgadas (13 x 11 x 4,3 cm)
- Se envía en plano, pero se monta de forma rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Rack Only |
| Tipo de producto | Gradilla, frasco |
| matriz, red, conjunto | 4 x 5 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | White |
| Admite | Viales (20 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 20 |
| Forma | Square |
| Estantes | 3 niveles |
| Mostrar más |