Learn More
Bel Art™ Gradillas de agarre SP Scienceware™ No-Wire™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
40
60
90
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tubos de ensayo que aguantan en cualquier posición, incluso del revés
- Los diminutos dedos de retención en cada pocillo sostienen cada tubo de forma segura, perfecto para decantaciones o baños de agua
- Moldeada de polipropileno esterilizable en autoclave que se hunde en los baños de agua
- Las placas finales tienen espacio para el etiquetado y los pocillos tienen caracteres alfanuméricos de identificación
- Se adapta a la mayoría de los equipos de muestreo automatizados
- Apilable
- De fácil montaje: Encajan entre sí
Información de órdenes
Dimensiones (An x P x Al): 11 x 25 x 7 cm (4,12 x 9,75 x 2,75 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | White |
| Admite | Tubos (16 a 20 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,75 x 4,12 x 2,75 pulg (24,8 x 10,5 x 7 cm) |
| Longitud (métrico) | 24,8 cm |
| Mostrar más |