Descripción
No requiere recarga
- El generador eléctrico compacto y autónomo enciende quemadores Bunsen, estufas de gas, estufas, sopletes de propano y sopletes de oxiacetileno
- Solo hay que sostener en la corriente de gas y pulsar el botón
- Funciona sin pedernal, combustible, batería ni cables
- El cómodo agarre de pistola de plástico proporciona un control excelente al apuntar el cuerpo de aluminio
Información de órdenes
Dimensiones: 26 x 2,5 x 13 cm (an. x p. x al.).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Encendedor de gas eléctrico Piezo |
| Para utilizar con (equipo) | Bunsen Burners, Gas Stoves, Propane, Oxy-acetylene Torches |
| Longitud (imperial) | 10,438 in |
| Longitud (métrico) | 26,5 cm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 26.5 cm |
| Material | Plástico |
| Para utilizar con (aplicación) | El cómodo agarre de la pistola de plástico proporciona un control excelente |