Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores SP Scienceware™ Pipette Pump™
Código de producto. 11707924 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
0,2 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11707924
Marca: Bel-Art™ F378960000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas. Los pipeteadores Pipette Pump™ Bel Art™ SP Scienceware™ utilizan una operación fácil de usar con una sola mano.
Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas. Los pipeteadores Pipette Pump™ Bel Art™ SP Scienceware™ utilizan una operación fácil de usar con una sola mano.
  • Las pipetas encajan con facilidad en estos dispositivos de sujeción cónicos flexibles
  • La rueda del lado se gira para aspirar o dispensar con precisión
  • El émbolo se puede presionar para un vaciado rápido
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos
  • Desmontar todas las piezas para su limpieza y antes de esterilizar en autoclave a 121 ºC (250 ºF) durante 20 minutos; el portavarillas no debe esterilizarse en autoclave
  • Hay disponibles unas portavarillas y arandelas de caucho de silicona de repuesto 
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipetas serológicas
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo Pipette Pump Pipettors
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (equipo) Pipetas
Resistencia Ácidos y álcalis