Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores SP Scienceware™ Pipette Pump™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
0,2 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas. Los pipeteadores Pipette Pump™ Bel Art™ SP Scienceware™ utilizan una operación fácil de usar con una sola mano.
- Las pipetas encajan con facilidad en estos dispositivos de sujeción cónicos flexibles
- La rueda del lado se gira para aspirar o dispensar con precisión
- El émbolo se puede presionar para un vaciado rápido
- Resistentes a bases y ácidos diluidos
- Desmontar todas las piezas para su limpieza y antes de esterilizar en autoclave a 121 ºC (250 ºF) durante 20 minutos; el portavarillas no debe esterilizarse en autoclave
- Hay disponibles unas portavarillas y arandelas de caucho de silicona de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipeta |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Pipette Pump Pipettors |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |