Learn More
Bel Art™ Estación de lavaojos cubierta de emergencia SP Scienceware™ PLUM™
Código de producto. 12739706 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Incluye:
Un frasco de 500 ml de solución Salen y un frasco de 200 ml de solución neutralizante de pH, pictograma instructivo, espejo y copas con forma ajustable a los ojos
Capacidad (métrico):
500 ml y 200 ml
Tiempo de enjuague:
Frasco de 5 min/500 ml y frasco de 2 min/200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12739706
Marca: Bel Art™ F248805003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La estación de lavado ocular cubierta de emergencia SP Scienceware™ PLUM™ ofrece acceso instantáneo a primeros auxilios rápidos, seguros y eficaces para lesiones cutáneas y oculares.
Apta para áreas con mucho polvo/suciedad
  • Prácticas estaciones de montaje en pared
  • Los frascos se han rellenado y sellado de forma estéril y no requieren mantenimiento ni limpieza
  • Las estaciones incluyen pictogramas instructivos claros
  • Las copas para lavado ocular flexibles y adaptables garantizan un enjuague suave y eficaz
  • Las soluciones tienen una vida útil de tres años a partir de la fecha de fabricación
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16 oz y 6.76 oz
Capacidad (métrico) 500 ml y 200 ml
Certificaciones/conformidad ANSI Z358.1-2009, normativa federal de los EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Para los lugares de trabajo donde existe un riesgo de lesiones oculares debido a ácidos o álcalis
Incluye Un frasco de 500 ml de solución Salen y un frasco de 200 ml de solución neutralizante de pH, pictograma instructivo, espejo y copas con forma ajustable a los ojos
Mounting Pared
Tipo de producto Estación de lavado ocular doble con tapa
Tiempo de enjuague Frasco de 5 min/500 ml y frasco de 2 min/200 ml
Esterilidad Sterile
Requisitos de almacenamiento De 5 a 35 °C