Learn More
Bel Art™ Recargas para lavaojos de emergencia SP Scienceware™ PLUM™
Código de producto. 12719706 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Recarga de solución salina estéril para lavado ocular
Incluye:
Tres frascos de 500 ml de solución salina, recipiente para ojo, tapa antipolvo e instrucciones claras
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 12719706
Marca: Bel Art™ F248800053
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Kits de recarga para la estación PLUM
Refill kits for PLUM station
  • Bottles contain a sterile 0.9% sodium chloride solution (saline) for rinsing dust and debris, or a 4.9% sterile phosphate buffer (pH neutralizing) solution to quickly neutralize acids and alkalis
  • Bottles have clear first aid instructions, twist-open design for quick access and a built-in eye cup with dust cap
  • Use to refill eye wash stations or take to job sites as part of first aid kits
  • Bottles require no maintenance and have a three-year shelf life from date of manufacture
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16 oz
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (equipo) Estaciones de lavaojos PLUM o sola
Incluye Tres frascos de 500 ml de solución salina, recipiente para ojo, tapa antipolvo e instrucciones claras
Tipo de producto Recarga de solución salina estéril para lavado ocular