Learn More
Bel-Art™ Gato de laboratorio SP Scienceware™ Poly-Jaque™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
Entre 7,62 y 30,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Moldeado con policarbonato resistente y montado sin piezas metálicas, este gato no conduce la electricidad y puede sumergirse en un baño o utilizarse en entornos corrosivos
- Posición moldeada para instalar una varilla de soporte vertical (n.º fabr. 183910002, se vende por separado)
- Un mango de ajuste de altura de gran tamaño permite una posición exacta de 7,6 cm (3 pulg) a 30 cm (12 pulg)
- Tanto las placas superiores como las inferiores se pueden perforar para su fijación permanente a equipos de laboratorio o de sobremesa con tornillos o pernos
- Diámetro de la superficie: 21 cm (8,25 pulg.)
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
- Patentes de EE. UU. 7,111,825 B2; D541,504
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Altura (métrico) | Entre 7,62 y 30,4 cm |
| Altura (imperial) | De 3 a 12 pulg |
| Capacidad (imperial) | 15 lb |
| Tipo de producto | Gato de laboratorio Poly-Jaque |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |