Learn More
Bel-Art™ Tubos de secado de polietileno SP Scienceware™
Llene estos tubos rectos de polietileno irrompibles con un desecante. Los tubos se suministran con racores que admiten tubos de 0.25 a 0.375 pulg.
37.20€ - 45.55€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Se adapta al tubo | Entre 6,4 y 9,5 mm |
Longitud de la punta (imperial) | 0,87 in |
Longitud de la punta (métrico) | 22 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11801223
|
Bel-Art™
F19961-0000 |
Tubo de secado | 152 mm |
37.20€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11801273
|
Bel-Art™
F19962-0000 |
Tubo de secado | 203 mm |
45.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Dimensiones: 16 mm de DI × 19 mm de DE (0.675 x 0.75 pulg) en tres opciones de longitud (4, 6 o 8 pulg)
- Cada tubo se suministra con dos racores de polipropileno que admiten tubos con un diámetro interno de 6.4 a 9.5 mm (de 0.25 a 0.375 pulg)
- Las puntas de ajuste adicionales se pueden adquirir por separado
- Agente de secado no incluido
Especificaciones
Polietileno | |
Entre 6,4 y 9,5 mm | |
0,87 in | |
22 mm |