Learn More
Bel-Art™ Depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Descripción
Fabricados con polipropileno translúcido. Los depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™ son ideales para el uso general en el laboratorio y ofrecen boquillas bien diseñadas y asas de gran tamaño.
- Graduaciones métricas impresas en la pared exterior
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Asa bien equilibrada para vertido controlado
- Los modelos 5000 ml (5 l) y 10000 ml (10 L) cuentan con un asa moldeada actualizada para asegurar bien el agarre y con una ranura rediseñada para la mano en a base para facilitar la elevación
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro del área superior (imperial) | 4,1 in |
Diámetro del área superior (métrico) | 10,4 cm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para un vertido controlado, resistencia a productos químicos, a prueba de roturas |
Altura (imperial) | 6,6 in |
Altura (métrico) | 16,7 cm |
Incrementos | 50 ml |
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 250 °F |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 121 °C |
Mostrar más |
Título del producto
Bel-Art™ Depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido