Learn More
Bel Art™ Cubiertas de bandejas de esterilización de polipropileno SP Scienceware™
Código de producto. 11762555 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
13 L
18 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11762555
Marca: Bel Art™ H162640000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja de plástico de polipropileno a prueba de corrosión. Las bandejas de esterilización de polipropileno Bel Art™ SP Scienceware™ tienen esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y laterales cónicos y lisos para su apilamiento.
Bandejas de plástico de polipropileno a prueba de corrosión.Las bandejas de esterilización de polipropileno Bel Art™ SP Scienceware™ tienen esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y laterales cónicos y lisos para su apilamiento.
  • Ideal para esterilizar instrumentos, frascos que contienen agar, agua desionizada, solución salina y otros reactivos, y para limpiar de forma segura el instrumental de vidrio en los fregaderos
  • Las bandejas son esterilizables en autoclave a vapor a 121°C
  • Las cubiertas se venden por separado
Información de órdenes
Las cubiertas se venden por separado.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,3 x 15,5 x 5 pulg (53,3 x 39,4 x 12,7 cm)
Color Blanco
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (métrico) 53,3 cm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de esterilización
Anchura (métrico) 39,4 cm
Para utilizar con Se adapta a la cubierta para bandeja de 18 l, Fabr. de cat.: H162590000
Longitud (imperial) 21 in
Altura (imperial) 5 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 15,5 in