Learn More
Bel-Art™ Sistema de caja de guantes portátil SP Scienceware™
El operador y el entorno externo están protegidos con el sistema de caja de guantes portátil SP Scienceware™, una cabina de aislamiento portátil, ligera y autónoma.
1335.00€ - 1615.00€
Especificaciones
Fondo (métrico) | 33 cm |
---|---|
Altura (métrico) | 55 cm |
Anchura (métrico) | 68,5 cm |
Includes: Se suministra con un par de guantes y dos anillos de sujeción
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10626765
|
Bel-Art™
H50028-2000 |
Sin puertos de gas |
1580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11747395
|
Bel-Art™
H50028-2001 |
Con puertos de gas |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12388617
|
Bel-Art™
H50028-0000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
Descripción
- La gran ventana acrílica con puertos para guantes circulares de 6 pulg permite una visualización segura de las operaciones; el puerto lateral de 8 pulg de diámetro permite una fácil inserción de material y equipo
- Se incluyen guantes de neopreno de gran tamaño de 22 pulg de longitud (20 pulg instaladas); ofrece una buena protección contra la penetración de gases, líquidos o sólidos
- Los guantes están fijados a unos orificios circulares de 6 pulg con anillos de sujeción (incluidos)
- Cuerpo moldeado de LDPE con esquinas redondas para facilitar la limpieza
Información de órdenes
Dimensiones (L x An x Al): 13 x 27 x 22 pulg (33 x 69 x 56 cm) Peso con embalaje: 38 lb (17.2 kg). Tenga en cuenta que hay disponibles anillos de sujeción de repuesto (n.º de fabricante 500290200) y guantes de neopreno de repuesto (n.º de fabricante H500290000).
Especificaciones
33 cm | |
55 cm | |
68,5 cm |