Learn More
Bel-Art™ Gradillas para conos Imhoff SP Scienceware™ Poxygrid™
Las ligeras gradillas Poxygrid admiten tres o cuatro conos de sedimentación Imhoff en una sola fila para una visualización más clara
117.00€
Especificaciones
Estilo de punta | Cono |
---|---|
Anchura (imperial) | 6,75 in |
Anchura (métrico) | 17,14 cm |
Altura (imperial) | 16 pulg |
Altura (métrico) | 40,6 cm |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | N.º de lugares | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | N.º de lugares | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13432199
|
Bel-Art™
F38993-0003 |
17,5 in | 44,45 cm | 3 |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Las puntas cónicas se mantienen fuera de la mesa de trabajo para facilitar la visualización; permite la extracción del tapón si es necesario
- Los bastidores de alambre están recubiertos de epoxi para ofrecer una mayor durabilidad y facilitar la limpieza
- Su amplia base proporciona estabilidad sin aglomerar la mesa de trabajo
Especificaciones
Cono | |
17,14 cm | |
40,6 cm |
6,75 in | |
16 pulg |