Learn More
Bel-Art™ Cartuchos de desecante reutilizables SP Scienceware™
Cartuchos prácticos de fácil manejo con partículas de gel de sílice de indicación Natrasorb™ TI. Los cartuchos de desecante reutilizables Bel Art SP Scienceware™ también se pueden utilizar con otros desecadores de plástico de tamaño similar.
Marca: Bel-Art™ F42045-0200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El desecante cambia de color, de azul cuando está seco a rosa cuando está húmedo. El gel saturado se puede regenerar en horno con ventilación a 150 °C hasta que recupere el color azul
- El cartucho se puede regenerar repetidamente sin degradación
- Los granos de desecante se guardan en una bolsa de fieltro de poliéster duradera con una cubierta de Mylar° perforada Los cartuchos se sellan individualmente en bolsas a prueba de humedad listas para su uso inmediato
Información de órdenes
Se adapta a los desecadores Bel-Art Space Saver™ además de a otros desecadores de tamaño similar.
Especificaciones
19,7 cm, 7,75 in | |
Poliéster | |
1,49 lb |
Cartucho de desecante reutilizable Scienceware™ | |
Cartuchos prácticos de fácil manejo con gránulos de gel de sílice de indicación Natrasorb™ TI para desecadores de 200mm de diámetro | |
0,68 kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Desiccant in a Cartridge
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .