Learn More
Bel-Art™ Sistema de recipiente y pala SP Scienceware™ Samplit™
Incorpora una pala de muestreo resistente que se enrosca en un recipiente de 190 ml (6.5 oz) específico a prueba de fugas que garantiza un aislamiento seguro y eficaz del material
269.76€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Tipo de mango | Acanalado |
Capacidad (imperial) | 6,5 oz |
Capacidad (métrico) | 190 mL |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10297143
|
Bel-Art™
H36915-0000 |
7,25 in | 18,4 cm | Estéril |
269.76€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La pala rígida está fabricada con poliestireno blanco de alto impacto y es lo suficientemente fuerte para perforar semisólidos como queso, helado e incluso suelo o materiales granulares
- Un asa acanalada proporciona un excelente agarre para empujar y girar la pala
- La profundidad y la forma de la pala mantienen las muestras contenidas al tiempo que permiten una dispensación sencilla en el recipiente de estireno transparente
- Se suministran con etiquetas para la identificación de muestras
- La gradilla para frascos de centrífuga Scienceware Poxygrid™ (n.° fabr. .198560250) se puede utilizar para almacenar y transportar recipientes Samplit
Información de órdenes
Longitud total del sistema: 7 1/4 pulg (18.5 cm).
Especificaciones
Poliestireno | |
6,5 oz | |
Blanco |
Acanalado | |
190 mL |