Learn More
Bel-Art™ Desecadores en maletín de transporte SP Scienceware™ Secador™ 1.0
Para el almacenamiento en seco de productos sensibles a la humedad y la luz UV
Marca:  Bel-Art™ F42070-0001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10710763
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
  • La puerta grande maximiza el acceso al espacio interior, al tiempo que incorpora un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación; se abre de arriba a abajo
  • Incluye un asa de transporte de estilo maleta y dos estantes extraíbles
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • Higrómetro de dial fácil de ver situado en la puerta de estilo horno
  • Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F42048-0065 o F42046-0000
  • 16,3 × 8,4 × 14,7 pulg (41,4 × 21,3 × 37,3 cm) (An x P x Al)
  • Volumen interno: 0,75 pies cúb.
  • Patentes de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Especificaciones
Especificaciones
Copolímero
Para el almacenamiento en seco de productos sensibles a la humedad y UV
14,7 in
Maletín de transporte Secador™ azul
0,75 pies cúbicos
37,3 cm