Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecador automático SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales
Código de producto. 12309005 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Modelo de cabina:
Vertical
Vertical, tintado
Tensión:
230 V
230V
Volumen (imperial):
1,16 pies cúb.
1,55 pies cúb.
1,87 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12309005
Marca: Bel Art™ F420721220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Entorno seco que bloquea la luz UV con deshumidificación electrónica automática
Entorno seco que bloquea la luz UV con deshumidificación electrónica automática
La estructura de diseño atractivo y resistente de la línea Secador de cabinas de desecadores garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz.
  • El sistema de deshumidificación electrónica patentado reduce la humedad y hace circular el aire seco automáticamente, lo que libera a los usuarios de las tareas de monitorización y cambio de desecantes.
  • La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50 % para almacenar materiales sensibles a la luz como reactivos, patrones analíticos y compuestos en investigación
  • Sus puertas de gran tamaño equipadas con un higrómetro con marcador fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • EE. UU. de EE. UU.: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 y D474,626
  • Las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una vertical y viceversa girando la unidad y pidiendo el número adecuado de estantes (véase la información de pedido)
Dimensiones:
  • Secador 2.0: 0,03 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 314,96 mm (16,3 x 13,4 x 12,4 in, an. x p. al.)
  • Secador 3.0: 0,03 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 314,96 mm (16,3 x 13,4 x 16,4 in, an. x p. al.)
  • Secador 4.0: 0,03 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 314,96 mm (16,3 x 13,4 x 20,4 in, an. x p. al.)
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Oscilación lateral
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz; se puede utilizar con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares
Incluye Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta
Modelo 2
N.º de estantes 2
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Ventilado ajustable
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 ° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Volumen (imperial) 1,16 pies cúb.
Dimensiones (L x An) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 41,4 cm
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22,5 cm
Altura (imperial) 12,4 in
Altura de la abertura (imperial) 8,3 in
Altura (métrico) 31,4 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm
Tensión 230 V