Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores de purga de gas SP Scienceware™ Secador™
Código de producto. 17830126 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
21,3 cm
41,7cm
41,7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Color:
Clear
Transparente
Ámbar
N.º de estantes:
1 estante ajustable con ventilación fija
2 vented adjustable shelves
3
3 estantes extraíbles perforados
Modelo:
1
3,0
4
4.0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17830126
Marca: Bel Art™ F420731002
Disponibles en una amplia gama de tamaños para la desecación mediante gas de purga
Disponibles en una amplia gama de tamaños para la desecación mediante gas de purga
  • Create a controlled environment with dry nitrogen desiccation or other gases of choice; Dust-free and desirable for many applications including clean room environments
  • Rear mounted gas port valves accept 0.25 in. tubing and can be closed to use standard desiccants
  • The attractive design and sturdy construction of the Secador line of desiccator cabinets assures easy and reliable storage of moisture and light sensitive products; Durastar™ co-polyester construction blocks 99% of UV light and resists staining, crazing, and chemical attack
  • Amber color models reduce visible light penetration by over 50% for optimal storage light-sensitive materials like reagents, analytical standards and investigational compounds
  • Large doors with easy-to-view dial hygrometer maximize access to interior space and have a patented seal design, tab latches and security loops for a padlock or tamper-evident seals
  • Perforated shelves facilitate circulation of dry air; Space for desiccant under bottom shelf
  • Models 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0: Vertical units have a compact 16.3 L x 13.4 in.W footprint for space-saving stacking up to 3 units high and side swinging door that opens to the left; 4.0 horizontal has a wider footprint, lower height and pull down oven style door
  • U.S. Patents: 6,834,920; 7,318,630 and D474,626
Dimensions
  • Secador 1.0: 0.74 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 8.4 in. H
  • Secador 2.0: 1.16 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 12.4 in. H
  • Secador 3.0: 1.55 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 16.4 in.H
  • Secador 4.0: 1.87 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 20.4 in. H
Información de órdenes
Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100. Estantes de repuesto disponibles: Las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una horizontal y viceversa girando la unidad y ordenando el número adecuado de estantes; estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Left-hinged and gasketed
Para utilizar con (aplicación) Genere un entorno controlado mediante la desecación con nitrógeno seco u otros gases, sin polvo y conveniente para numerosas aplicaciones, incluso en entornos de salas limpias
Admite 60 Cans
Incluye Válvulas con puerto de gas y montaje trasero, asas de transporte, cierre y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones, higrómetro montado en puerta
Modelo 3,0
N.º de estantes 3 estantes extraíbles perforados
Resistencia Chemicals, stains and fine cracks
Volumen (imperial) 1.55 cu. ft.
Dimensiones (L x An) 16.3 x 13.4 in. (41.4 x 34.1 cm)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 41.4 cm
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34.1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22.5 cm
Altura (imperial) 16.4 in.
Altura de la abertura (imperial) 12,3 in
Altura (métrico) 41,7 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41.4 cm