Learn More
Bel-Art™ Mini cabina de desecadores con puertos para gas SP Scienceware™ Secador™
Código de producto. 11872742 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Con cierre, basculante
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo de puerta unitSize
11872742 Con cierre, basculante 1 PCS
1 options
Código de producto. 11872742
Marca: Bel-Art™ F420751002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La construcción resistente y el tamaño compacto de este desecador garantizan un almacenamiento fiable para productos sensibles a la humedad cuando se dispone de poco espacio en la mesa de trabajo
  • La puerta grande basculante maximiza el acceso al espacio interior; incluye un diseño de sellado patentado, cierres con pestañas y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación; se abre de derecha a izquierda.
  • Los puertos de gas montados en la parte superior con accesorios de púas son compatibles con tubos de diámetro interno de 6,35 mm (1/4 in)
  • Higrómetro de dial fácil de ver situado en la puerta delantera
  • Poliestireno transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Los puertos de gas se pueden cerrar para utilizar el desecador con cartuchos de desecante estándar
  • 25,4 x 33,8 x 35,6 cm (An x P x Al)
El modelo de desecador Mini está moldeado en poliestireno y no bloquea la luz UV. Si necesita protección UV, seleccione un modelo de Secador 1.0 o superior.
Especificaciones
Color Transparente
Modelo de cabina Front-loading
Material Cabina de poliestireno, puerta de copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Con cierre, basculante
Para utilizar con (aplicación) Asegura un almacenamiento fiable de productos sensibles a la humedad cuando el espacio de sobremesa es fundamental
Incluye Racor, llave de paso (para tubos con diámetro interno de 6,35 mm [0,25 in]) e instrucciones, dos puertos para gas con montura superior, asa de bloqueo con cerradura o cierre a prueba de alteraciones, higrómetro de marcado montado en puerta
Volumen (imperial) 0,35 pies cúb.
Anchura (imperial) 13,3 in
Anchura de la puerta (imperial) 9,3 in
Anchura (métrico) 33,8 cm
Anchura de la puerta (métrico) 23,6 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura de la abertura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Fondo (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 25,4 cm