Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Fabricados con copoliéster Durastar™.Cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™:Los modelos verticales bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a las tinciones, agrietamientos y ataques químicos.
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más de un 50 %, por lo que son la elección perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, patrones analíticos y compuestos para la investigación
- Las puertas grandes maximizan el acceso al interior y cuentan con un diseño de cierre patentado, lengüetas y bridas de seguridad para candados o cierres a prueba de manipulaciones
- Los estantes perforados facilitan la circulación de aire seco; espacio para desecante debajo del estante inferior
- El higrómetro digital de fácil consulta está situado en la parte delantera de la puerta; la puerta deslizante se abre hacia la izquierda
- Formato compacto de 34,1 cm de anchura x 41,4 cm de profundidad para ahorrar espacio, al poder apilarse 3 unidades en vertical
- Hay estantes de repuesto disponibles; las unidades 4.0 pueden pasar de vertical a horizontal o viceversa si se gira la unidad y se adquiere el número de estantes adecuado
- Se puede utilizar con los cartuchos de desecante F42049-0100, F42046-0000
Información de órdenes
Hay disponibles estantes de repuesto. Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr. 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr. 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr. 420450250, 420450200, 420480100.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Ámbar |
| Modelo de cabina | Vertical |
| Material | Copoliéster |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Abisagrado a la izquierda y con juntas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables |
| Incluye | Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta |
| Modelo | 4,0 |
| N.º de estantes | 3 |
| Mostrar más |