Learn More
Bel-Art™ Cajas de portaobjetos SP Scienceware™
No se deforman, seccionan ni agrietan, y no se ven afectadas por la humedad. Las cajas de portaobjetos Bel-Art™ SP Scienceware™ son cajas para portaobjetos compactas y duraderas que ofrecen la máxima protección para portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm (1 x 3 pulg)
43.45€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio |
---|---|
Incluye | Índice numerado en base |
Código de producto | Marca | Capacidad para portaobjetos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad para portaobjetos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15515614
|
Bel-Art™
H44577-0000 |
100 |
43.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las cajas de paredes pesadas son resistentes y no se doblan, se dividen ni se astillan
- Las cajas no se ven afectadas por la humedad y se han inspeccionado minuciosamente a prueba de insectos
- Identifique fácilmente los portaobjetos con el índice numerado incluido en la base y la cubierta
Especificaciones
Portaobjetos de microscopio | |
Índice numerado en base |