Learn More
Bel-Art™ Desecadoras de vacío de diseño compacto SP Scienceware™
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
Marca: Bel-Art™ F42010-0000
Includes: Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras de polipropileno
Descripción
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
- Las unidades resistentes y a prueba de rotura proporcionan almacenamiento en seco y protección para los productos sensibles
- Más ligero y menos costoso que los modelos de vidrio de tamaño similar; no se agrieta como el vidrio
- Mantenga el vacío completo (29,9 in Hg) a temperatura ambiente durante 24 horas
- La llave de paso de polipropileno cónico con tapón de PTFE es compatible con tubos con un diámetro interno de 6,35 a 9,5 mm (de 1/4 a 3/8 in) y permite una entrada controlada del aire, lo que evita turbulencias innecesarias
- La junta tórica de neopreno garantiza un sellado hermético de hasta 0 °C sin necesidad de grasa (el anillo no se dañará si se usa grasa)
- La parte superior de policarbonato transparente “Flat Dome” con un gran mango acanalado maximiza el espacio interior y proporciona un promedio de volumen interior superior del 13 % en comparación con las cúpulas hemisféricas estándar
- Todos los modelos incluyen una placa perforada de 0,32 cm de grosor; se puede colocar un desecante desechable o reutilizable sobre dicha placa o bajo ella
- Los modelos con fondo de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde más ángulos
- Los modelos con fondo de polipropileno blanco son compatibles con crisoles incandescentes en placas de desecador cerámico de alto calor Minerit HD (disponibles por separado, serie F42038)
- Los modelos con fondos de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde más ángulos
Especificaciones
Blanco | |
Desecador de vacío | |
20,6 cm | |
5,78 in | |
5,5 in | |
14 cm |
Parte inferior de polipropileno, sección superior de policarbonato | |
Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras perforada de polipropileno de 0,32 cm de grosor, llave de paso de polipropileno cónica con tapón de PTFE y asa roja, parte superior de policarbonato transparente abovedada con pomo grande acanalado | |
8,11 in | |
6,75 in | |
17,1 cm | |
14,9 cm |