Learn More
Bel-Art™ Recuperador magnético Spinbar™ SP Scienceware™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
45,7cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
Llega a los desagües para las barras perdidas
- Varilla de recogida de polietileno de 9,5 mm de diámetro
- Con potente imán Alnico sellado en un extremo
- Práctico agarre para colgar en el otro extremo
- Ofrece una cómoda recuperación de la barra de agitación para barras de hasta 25,4 mm (1 pulgada) de largo
Specifications
Specifications
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9.5 mm x 45.7 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece una cómoda recuperación de la barra de agitación para barras de hasta 25,4 mm (1 pulgada) de largo |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras |
| Incluye | Imán de alnico sellado de alta resistencia, asa en un extremo, varilla de recogida de polietileno de 0,95 cm |
| Longitud (imperial) | 18 pulg |
| Diámetro (métrico) | 9.5 mm |
| Longitud (métrico) | 45,7cm |
| Material | PE (polietileno) |
| Cantidad | 1 |
| Forma | Cylinder |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction