Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreo económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos
Marca: Bel-Art™ F36933-0003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos.
- La capacidad se indica en cada pala blanca
- La nivelación de la muestra al borde superior plano garantiza un medición de volumen repetible y consistente
- La forma de fondo plano y su peso ligero permiten su uso como navecilla de pesaje
- Las palas de una sola pieza están fabricadas de plástico de poliestireno duradero, de grado FDA y de alto impacto
- Los estériles se sellan y esterilizan individualmente en una bolsa de polietileno lista para un uso y desecho único, el lote estampado para un rastreo preciso del lote y se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Pala | |
Certificado de procesamiento para la esterilización | |
4 oz | |
Sí | |
Blanco | |
Proporciona una medida precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos | |
50 | |
1,9 cm (1 x 14 pulg) | |
3,2 cm | |
1,9 cm (6 x 14 pulg) | |
1,625 pulg. | |
12,2 cm | |
2³⁄₁₆ pulg. | |
5,6 cm |
Poliestireno de alto impacto (grado FDA) | |
Plano | |
125 ml | |
Estéril | |
FDA | |
Sellado en bolsa de polietileno | |
15,9 x 5,6 x 3,2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ pulg.) | |
1,9 cm (1 x 14 pulg) | |
3,2 cm | |
4¹³⁄₁₆ pulg. | |
15,9 cm | |
3,7 cm | |
2³⁄₁₆ pulg. | |
5,6 cm |
Título del producto
Sterilized products are not returnable.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido