Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
8 oz
Cantidad:
10/Caja
100/Caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 10
paquete de 100
Descripción
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
- Para usar con recipientes de boca ancha
- Plástico de poliestireno de alto impacto moldeado en una pieza
- Permanece en posición vertical sobre superficies planas
- Pueden utilizarse como navecillas de pesaje
- Fabricadas con materiales con certificación de la FDA
- Sellados y esterilizados individualmente
- Para un solo uso y desecho
- Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos.
- Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Incluye certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/Caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de boca ancha |
| Mostrar más |