Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™
Código de producto. 15540132 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
8 oz
Cantidad:
10/Caja
100/Caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. 15540132
Marca: Bel-Art™ H369040010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
  • Para usar con recipientes de boca ancha
  • Plástico de poliestireno de alto impacto moldeado en una pieza
  • Permanece en posición vertical sobre superficies planas
  • Pueden utilizarse como navecillas de pesaje
  • Fabricadas con materiales con certificación de la FDA
  • Sellados y esterilizados individualmente
  • Para un solo uso y desecho
  • Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos.
  • Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
  • Lote estampado para un rastreo preciso
  • Incluye certificado de procesamiento para esterilización 
Especificaciones
Cantidad 10/Caja
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (equipo) Recipientes de boca ancha
Para utilizar con (aplicación) Forma y tamaño perfectos para la toma de muestras, especialmente de recipientes de boca ancha
Longitud (imperial) 8,68 in
Tamaño 9.4 x 5.1 x 3.3 cm (LxWxH) Bowl
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Material Poliestireno
Tipo de mango Extralargo
Longitud (métrico) 22,1 cm
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt