Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™
Código de producto. 15560132 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
8 oz
Cantidad:
10/Caja
100/Caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. 15560132
Marca: Bel-Art™ H369060010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
  • Para usar con recipientes de boca ancha
  • Plástico de poliestireno de alto impacto moldeado en una pieza
  • Permanece en posición vertical sobre superficies planas
  • Pueden utilizarse como navecillas de pesaje
  • Fabricadas con materiales con certificación de la FDA
  • Sellados y esterilizados individualmente
  • Para un solo uso y desecho
  • Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos.
  • Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
  • Lote estampado para un rastreo preciso
  • Incluye certificado de procesamiento para esterilización 
Especificaciones
Cantidad 10/Caja
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 8 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (equipo) Recipientes de boca ancha
Para utilizar con (aplicación) Forma y tamaño perfectos para la toma de muestras, especialmente de recipientes de boca ancha
Longitud (imperial) 7,5 in
Tamaño 13.5 x 5.4 x 4.9 cm (LxWxH) Bowl
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Material Poliestireno
Tipo de mango Extralargo
Longitud (métrico) 19,1 cm