Learn More
Bel-Art™ Palas detectables en metal y rayos X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Los fragmentos de pala y la pala se pueden detectar mediante equipos de detección de metales y de rayos X estándar para evitar la potencial contaminación de la producción, periodos de cuarentena y procesos de recuperación
Marca:  Bel-Art™ H36904-0006
Detalles adicionales : Peso : 4.12500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13402499
  • 313.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los equipos de detección de metales y rayos X estándar pueden detectar fragmentos de cuchara de tan solo1,6mm 3
  • Moldeadas con una mezcla de resina de poliestireno con certificación de la FDA a medida que contiene cantidades mínimas de acero inoxidable. El color negro o azul oscuro proporciona un fondo de alto contraste para mejorar la visualización del material; la coloración azul cumple las disposiciones del estándar del sector en relación con materiales detectables en metal
  • Las palas de asas largas de 2 a 4 oz mantienen la mano más alejada de la muestra para reducir la contaminación o exposición
  • Las palas de fondo plano de 2 y 4 oz permiten la colocación de la pala en posición vertical para utilizarla como navecilla de pesaje: no se derramará al reposar sobre una superficie plana
  • Envasadas individualmente en bolsas de polietileno y esterilizadas con radiación gamma, lote estampado listo para su uso único y posterior eliminación—
Especificaciones
Especificaciones
Pala detectable en metal y rayos X
Certificado de procesamiento para la esterilización
Largo
125 mL
Estériles
Impregnado con polvo de acero inoxidable
Evita la potencial contaminación en la producción, los periodos de cuarentena y los procesos de recuperación
1,31 in
3,68 in
9,4 cm
2 pulg
Resina de poliestireno
Plano
4 oz
Azul
FDA
Equipo de detección de metales y rayos X
3,3 cm
5 pulg
12,7 cm
5,1 cm