Learn More
Bel-Art™ Superbolsas de eliminación de riesgos biológicos SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Protege frente a fugas y desgarros peligrosos
- Las bolsas rojas anaranjadas contienen el símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar y protocolos de precaución en cuatro idiomas inglés, francés, alemán y español
- Las bolsas de extraalta resistencia son de un polímero mezclado con un grosor de 2 mil
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- El parche indicador de esterilización se oscurece cuando se expone a la esterilización con vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 40 L |
| Tipo de tapón | Zip Tie |
| Capacidad (imperial) | 10.6 gal. |
| Color | Rojo anaranjado |
| Dimensiones (L x An) | 35 x 64 cm (35 x 25 pulg) |
| Desechables | Single-use |
| Longitud (métrico) | 35 cm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 64 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |