Learn More
Bel-Art™ Superbolsas de eliminación de riesgos biológicos SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
35 x 64 cm (35 x 25 pulg)
48 x 36 cm (19 x 14 pulg)
58 x 48 cm (23 x 19 pulg)
79 x 96 cm (31 x 38 in)
94 x 122 cm (37 x 48 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Descripción
- Protege frente a fugas y desgarros peligrosos
- Las bolsas rojas anaranjadas contienen el símbolo de advertencia de riesgos biológicos estándar y los protocolos de precaución en cuatro idiomas:inglés, francés, alemán y español
- Las bolsas de gran resistencia son de un polímero mezclado con un grosor de 2 mil
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- El parche indicador de esterilización se oscurece cuando se expone a la esterilización con vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 25 gal. |
| Color | Rojo anaranjado |
| Dimensiones (L x An) | 79 x 96 cm (31 x 38 in) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español |
| Para utilizar con (aplicación) | Extrafuerte, alto impacto, bolsas de alta temperatura que reducen el tiempo de esterilización en autoclave |
| Grosor | 2 mil |
| Material | Polímero |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico |