Learn More
Bel-Art™ Superbolsas de eliminación de riesgos biológicos SP Scienceware™
Código de producto. p-3030397 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
35 x 64 cm (35 x 25 pulg)
48 x 36 cm (19 x 14 pulg)
58 x 48 cm (23 x 19 pulg)
79 x 96 cm (31 x 38 in)
94 x 122 cm (37 x 48 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 17662085
Marca: Bel-Art™ F131651419
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protege frente a fugas y desgarros peligrosos. Las superbolsas de eliminación de riesgos biológicos SP Scienceware™ disponen de un parche indicador de esterilización que se oscurece cuando se expone a esterilización con vapor durante 20 minutos.
  • Protege frente a fugas y desgarros peligrosos
  • Las bolsas rojas anaranjadas contienen el símbolo de advertencia de riesgos biológicos estándar y los protocolos de precaución en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español
  • Las bolsas de gran resistencia son de un polímero mezclado con un grosor de 2 mil
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • El parche indicador de esterilización se oscurece cuando se expone a la esterilización con vapor
Especificaciones
Capacidad (métrico) 165 L
Tipo de tapón Zip Tie
Capacidad (imperial) 43.6 gal.
Color Rojo anaranjado
Dimensiones (L x An) 48 x 36 cm (19 x 14 pulg)
Desechables Single-use
Longitud (métrico) 48 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 36 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español
Para utilizar con (aplicación) Extrafuerte, alto impacto, bolsas de alta temperatura que reducen el tiempo de esterilización en autoclave
Anchura (imperial) 14 in
Longitud (imperial) 19 in
Grosor 2 mil
Material Polímero
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico