Learn More
Bel-Art™ Bolígrafos técnicos SP Scienceware™
Código de producto. 10423522 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10423522
Marca: Bel-Art™ F133840002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los bolígrafos desechables de punta blanda y gran resistencia se suministran en siete colores y escriben en vidrio, metal, cerámica, plástico y papel, entre muchos otros materiales más
  • La pintura de marcado a base de aceite resiste el lavado, las inclemencias meteorológicas, los ácidos suaves y los álcalis.
  • Opere dentro del rango de temperaturas de -46° a +65 °C
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • La marca mide aproximadamente 1 mm de ancho
Especificaciones
Estilo de punta Punta suave
Tipo de producto Bolígrafo técnico
Color Rojo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables
Incluye Tapón a presión
Para utilizar con (aplicación) Escribe sobre vidrio, metal, cerámica, plástico, papel, etc.
Intervalo de temperatura (imperial) De -50° a +150 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -46 °C a +65 °C
Cantidad Unidad
Anchura de la línea (métrico) 1 mm