Learn More
Bel-Art™ Bolígrafos técnicos SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La pintura de marcado a base de aceite resiste el lavado, las inclemencias meteorológicas, los ácidos suaves y los álcalis.
- Opere dentro del rango de temperaturas de -46° a +65 °C
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- La marca mide aproximadamente 1 mm de ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Punta suave |
| Tipo de producto | Bolígrafo técnico |
| Color | Naranja |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Incluye | Tapón a presión |
| Para utilizar con (aplicación) | Escribe sobre vidrio, metal, cerámica, plástico, papel, etc. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -50° a +150 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -46 °C a +65 °C |
| Cantidad | Unidad |
| Mostrar más |