Learn More
Bel-Art™ Cámara de guantes SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360
La cámara de guantes SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360 ofrece un generoso espacio de trabajo interior con unas reducidas dimensiones que conservan el espacio en la mesa de trabajo.
Marca: Bel-Art™ F50030-0000
1177.08 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Para utilizar la cámara de guantes, simplemente abra la mitad superior, coloque los materiales en la plataforma incluida y cierre la unidad. Cuando no está en uso, la mitad superior se coloca en el fondo para un almacenamiento cómodo
- Fabricación en policarbonato transparente, que permite una visualización sin obstrucciones desde cualquier ángulo
- Las asas moldeadas y el bajo peso ofrecen portabilidad, lo que hace que la unidad sea adecuada para uso en campo
- La alta resistencia a impactos y la superficie resistente a los arañazos proporcionan una larga vida útil
- Interior liso y hemisférico fácil de limpiar
- Las asas moldeadas y su peso ligero de 5 kg ofrecen portabilidad, adecuado para uso en campo
- Se pueden utilizar los puertos de gas en la parte superior e inferior y una llave de paso incluida con tapón para purgar la caja de guantes con nitrógeno u otros gases y crear una atmósfera controlada
- Dos orificios circulares de 15,2 cm (6 pulg) admiten cualquier guante de caja de guantes estándar diseñado para aberturas de un diámetro de 15,2 cm (6 pulg); guantes (H50029-0000) y anillos de sujeción (H50029-0200) no incluidos
- Volumen total: 65 l (4000 pulg cúb.)
- Dimensiones totales: 60 × 60 cm (22 × 22 pulg) (An. x Al.)
- Volumen total: 4000 pulg cúb. (65 l)
- An × Al total: 60 × 60 cm (22 x 22 pulg)
- Peso: 11 lb (5kg)
Especificaciones
Policarbonato | |
60 cm | |
17,17 gal | |
22 in |
22 in | |
Techni-Dome 360 | |
65 L | |
60 cm |