Learn More
Bel-Art™ Soporte para termómetros SP Scienceware™
Las pinzas de polipropileno fáciles de utilizar sujetan termómetros y sondas de 3,2 a 11 mm de diámetro de forma segura en su sitio
Marca: Bel-Art™ F18241-0000
39.47 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Encaja en los bordes de los vasos de precipitados o jarras con un grosor de hasta 1/4 pulg
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Lectura sencilla y segura de los termómetros | |
Polipropileno | |
Soporte para termómetros | |
Termómetros de 3 a 10,9 mm |
Título del producto
Bel-Art™ Soporte para termómetros SP Scienceware™ > Soporte para termómetro de vaso de precipitados 3 Pk
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido