Descripción
- El mango en “T” se gira para cerrar las celdas de muestra y el punto de acero se inserta a través de la pared de la bolsa
- Cuando el muestreador está lo suficientemente profundo como para cubrir las tres celdas, una media vuelta del mango permite la entrada de las muestras
- El mango vuelve a la posición original; el muestreador se retira y las tres muestras se transfieren a los recipientes para su análisis
- Fabricado en aluminio anodizado con 1,9 cm (0,75 pulg.) de diámetro con una punta de acero inoxidable afilado
- Tres puertos de 7,6 cm (3 pulg.) aparte; Los puertos tienen 7,6 cm (3 pulg.) de largo x 1 cm (0,39 pulg.) de ancho, con un volumen de 9 ml
- La distancia desde la punta hasta el primer puerto es de 4,3 cm (1,75 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de polvo |
| Material | Aluminio |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Tipo de punta | Afilada, fina |
| Capacidad (imperial) | 9 cc |
| Capacidad (métrico) | 9 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Obtiene muestras de polvos, gránulos y otros materiales friables no homogéneos |
| Diámetro (imperial) | 0,75 in |
| Diámetro (métrico) | 1,9 cm |
| Mostrar más |