Learn More
Bel-Art™ Pinzas para tubos SP Scienceware™: Rango medio
Código de producto. 11753177 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color unitSize
11753177 Natural paquete de 12
1 options
Código de producto. 11753177
Marca: Bel-Art™ F182280000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se deforma, oxida ni corroe
No se deforma, oxida ni corroe
  • Pinzas de tubos de plástico de acetal disponibles en tres tamaños para un mejor ajuste
  • Esterilizable en autoclave
Pinza de gama media:
  • Con 15 posiciones de pinza para control de flujo
  • Se ajusta a tubos con un diámetro externo de 3,2 a 11 mm (1/8 a 7/16 pulg)
Pinza Maxi:
  • Con 12 posiciones de pinza para control de flujo
  • Se ajusta a tubos con un diámetro externo de 19 mm (3/4 pulg)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Cantidad 12 paq.
Tipo Pinza de tubos
Material Plástico acetálico
Para utilizar con (equipo) Tubo
Diámetro (imperial) interior 0.75 pulg
Longitud (imperial) 2,31 in
Longitud (imperial) de la abertura De 0.12 a 0.43 pulg
Longitud (métrico) 5.867 cm
Longitud (métrico) de la abertura De 0.3 a 1.09 cm
Color Natural
Jaw Type Angular
Diámetro interior (métrico) 1,9 cm