Learn More
Bel-Art™ Lavador de celda de espectrofotómetro SP Scienceware™ Vakuwash™
El dispositivo de lavado de cubetas limpia sin dañar
Marca: Bel-Art™ F38960-0000
170.32 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Includes: Matraz de filtración de polipropileno de 500 ml, tapón de Vikem™ y tubo de PVC para conectar con la fuente de vacío
Descripción
El dispositivo de lavado de cubetas limpia sin dañar
- El limpiador fácil de usar se conecta a cualquier fuente de vacío
- Llene parcialmente el embudo con solución de limpieza y presione el extremo abierto de la celda (tubo o vial) contra el sello de caucho blando para forzar la pulverización de la solución de limpieza en el interior de la celda
- Los líquidos usados se recogen en el matraz para su reutilización
- La presión continua contra la celda crea un flujo de aire que permite el secado
- Use acetona como solución de lavado final antes de secar para contribuir a eliminar todas las gotas de agua
- El diámetro exterior mínimo de la cubeta, del tubo o del vial debe ser de 9 mm para sellar la boquilla de pulverización
Especificaciones
Plástico | |
Matraz de vacío de polipropileno de 500 ml, tapón de vinilo Vikem™ y tubo de PVC para conectar con la fuente de vacío | |
50 Hz |
Lavador de instrumental de vidrio | |
230 V |
Título del producto
Bel-Art™ Lavador de celda de espectrofotómetro SP Scienceware™ Vakuwash™ > Lavadora de celdas y cubetas Vakuwash
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido