Learn More
Bel-Art™ Anillo de plomo con revestimiento de vinilo SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Stabilizes expensive glassware. Bel Art™ SP Scienceware™ Vinyl-Coated Lead Rings will not scratch flasks.
- El revestimiento de vinilo rojo brillante es resistente a productos químicos y no rayará los matraces
- Anillo redondo y cerrado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo brillante |
| Admite | Round Bottom Flask (10 mL) |
| Material | Vinyl-coated Lead |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Ring |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de cuello recto tipo Erlenmeyer de 5 a 10 ml |
| Longitud (métrico) | 51 mm |
| Mostrar más |