Learn More
Bel-Art™ Cubo para desecho de residuos SP Scienceware™ con tapa elevable
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con el tamaño adecuado para su instalación en sobremesa o suelo
- La tapa con bisagras de una pieza protege a los usuarios del contacto con el contenido; ayuda a retener olores y a contener sustancias contaminantes atmosféricas
- Moldeados con polipropileno para una larga vida útil
- Resistente a la perforación; esterilizable en autoclave a 121 °C
- Caben bolsas para autoclave de 48,26 × 58,42 cm (19 × 23 pulg) (se venden por separado)
- Asegurados con una barra de cable de acero inoxidable interna
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Parte superior articulada |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Color | Rojo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9 x 12 x 11,5 pulg (22,5 x 30,5 x 29 cm) |
| Desechables | Sí |
| Altura (métrico) | 29 cm |
| Longitud (métrico) | 22,5 cm |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Materiales biológicos o biopeligrosos, vidrio roto, material reciclable u otros residuos |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction