Learn More
Bel Art™ Matraz con cable SP Scienceware™ con recubrimiento Vikem™
Código de producto. 12363946 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
Diámetro exterior (métrico):
0,64 cm
0,8 cm
Peso (imperial):
0,25 lb
0,38 lb
Peso (métrico):
114 g
176 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 12363946
Marca: Bel Art™ F183240000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los pesos de cable se enrollan en una hélice, espiral, cono o con cualquier forma irregular para estabilizar los recipientes en un baño de agua
  • Se puede enrollar alrededor de matraces, enhebrarse a través de mangos o enlazarse alrededor de cuellos de frascos
  • Recubierto con vinilo rojo Vikem resistente a productos químicos
  • Su longitud de 30 cm (12 pulg) y flexibilidad hacen que estos pesos sean muy versátiles
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Red
Admite Flasks (Assorted Sizes)
Material Vinyl-coated Lead
Posiciones 1
Forma Cylindrical
Estantes None
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Flasks
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 20 mm
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 0,64 cm
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Peso (imperial) 0,25 lb
Peso (métrico) 114 g