Learn More
Bel Art™ Matraz con cable SP Scienceware™ con recubrimiento Vikem™
Código de producto. p-127787 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
Diámetro exterior (métrico):
0,64 cm
0,8 cm
Peso (imperial):
0,25 lb
0,38 lb
Peso (métrico):
114 g
176 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11727894
Marca: Bel Art™ F183240001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los pesos de cable se enrollan en una hélice, espiral, cono o con cualquier forma irregular para estabilizar los recipientes en un baño de agua
  • Se puede enrollar alrededor de matraces, enhebrarse a través de mangos o enlazarse alrededor de cuellos de frascos
  • Recubierto con vinilo rojo Vikem resistente a productos químicos
  • Su longitud de 30 cm (12 pulg) y flexibilidad hacen que estos pesos sean muy versátiles
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Red
Admite Flasks (Assorted Sizes)
Material Vinyl-coated Lead
Posiciones 1
Forma Cylindrical
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Flasks
N.° por paquete 1
Longitud (métrico) 30 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 0,8 cm
Peso (imperial) 0,38 lb
Peso (métrico) 176 g
Tipo de producto Accesorio