Learn More
Bel-Art™ Dispensadores de cintas de etiquetado de varios rollos SP Scienceware™ Write-On™
Proporciona una superficie de escritura suave para varias cintas de diferentes colores y anchuras, lo que hace que el etiquetado sea fácil y rápido
87.30€ - 174.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de cintas de etiquetas |
---|---|
Color | Azul |
Longitud (métrico) | 30.48 cm |
Anchura (métrico) | 14.28 cm |
Altura (métrico) | 10.47 cm |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10408283
|
Bel-Art™
F13472-0000 |
Sobremesa |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10073213
|
Bel-Art™
F13473-0000 |
Economy |
87.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Se pueden mezclar rollos de cinta de distintos anchos y colores en husillos, que aceptan 5 o más rollos estrechos de 12 a 19 cm (de 0.5 a 0.75 pulg) o cuatro rollos anchos de 25 mm (1 pulg)
- Cuando la cinta marcada se avanza y corta en el borde serrado, se coloca una longitud nueva de cinta de etiquetado sobre la plataforma de escritura
- Los husillos se pueden retirar fácilmente de la unidad para la carga y descarga, y se pueden ajustar para sujetar rollos con un diámetro de bobina de 25 o 75 mm (1 o 3 pulg)
- El dispensador incluye tres discos de separación de plástico para garantizar una dispensación suave y sin enganches, para un máximo de cuatro rollos de cinta
- Los pocillos para portabolígrafos moldeados del dispensador facilitan el acceso a los instrumentos de escritura
- 302 × 143 × 121 mm (12 × 5.63 × 4.13 pulg)
- Disponibles en modelos económicos y de sobremesa
- Hay discos de separación adicionales por separado
Modelo de sobremesa
- Base de acero compensada con revestimiento de plástico y patas de caucho para evitar el deslizamiento
- Borde de corte serrado de acero para uso a largo plazo
- Incluye un rollo gratis de cinta de etiquetado blanca Write-On™ de 1/2 pulg
- Diseñado para trabajos más ligeros, ya que el borde de corte de plástico se ha moldeado en la carcasa
- Incluye orificios de montaje para una fijación segura en un equipo de sobremesa (tornillos no suministrados)
- Se puede fijar a superficies verticales mediante el adaptador de montaje en pared
- Incluye un rollo gratis de cinta de etiquetado blanca Write-On™ de 1/2 pulg
Especificaciones
Dispensador de cintas de etiquetas | |
30.48 cm | |
10.47 cm | |
Acero, plástico, caucho | |
Open Top |
Azul | |
14.28 cm | |
Cintas con núcleos de 25 mm o 75 mm | |
1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ Dispensadores de cintas de etiquetado de varios rollos SP Scienceware™ Write-On™