Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 3 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15358968 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Intensidad de campo:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15358968 178 mm 328-PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15368788 178 mm 305-PS-7-5 200 MHz paquete de 5
15378788 203,2 mm 305-PS-8-5 200 MHz paquete de 5
15398788 228,6 mm 305-PS-9-5 200 MHz paquete de 5
15328808 178 mm 307-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15338808 203,2 mm 307-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15348808 228,6 mm 307-PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15358908 178 mm 327-PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15368908 203,2 mm 327-PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15378908 228,6 mm 327-PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15348968 178 mm 328-PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15368968 228,6 mm 328-PP-9-5 500 MHz paquete de 5
15398998 178 mm 335-PP-7-5 600 MHz paquete de 5
15309008 203,2 mm 335-PP-8-5 600 MHz paquete de 5
15319008 228,6 mm 335-PP-9-5 600 MHz paquete de 5
15 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15358968
Marca: Wilmad-LabGlass™ 665000385
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifikationer
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 25 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Diámetro exterior (métrico) 2,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 2,4195 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 500 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,29 mm
Modelo 328-PP-8-5
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.