Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 3 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15368908 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Intensidad de campo:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15368908 203,2 mm 327-PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15368788 178 mm 305-PS-7-5 200 MHz paquete de 5
15378788 203,2 mm 305-PS-8-5 200 MHz paquete de 5
15398788 228,6 mm 305-PS-9-5 200 MHz paquete de 5
15328808 178 mm 307-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15338808 203,2 mm 307-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15348808 228,6 mm 307-PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15358908 178 mm 327-PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15378908 228,6 mm 327-PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15348968 178 mm 328-PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15358968 178 mm 328-PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15368968 228,6 mm 328-PP-9-5 500 MHz paquete de 5
15398998 178 mm 335-PP-7-5 600 MHz paquete de 5
15309008 203,2 mm 335-PP-8-5 600 MHz paquete de 5
15319008 228,6 mm 335-PP-9-5 600 MHz paquete de 5
15 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15368908
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664000385
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 25 µm
Concentricity (Metric) 25 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Diámetro exterior (métrico) 2,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 2,4195 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,29 mm
Modelo 327-PP-8-5