Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared gruesa
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
62.10€ - 185.00€
Especificaciones
Camber (Metric) | 51 µm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Diámetro exterior (métrico) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
Grosor de la pared (métrico) | 1,4 mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Modelo | Intensidad de campo | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Intensidad de campo | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15308858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0575 |
502-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm |
92.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15338988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0575 |
522-PP-7-5 | 500 MHz | 178 mm |
170.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15348988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0585 |
522-PP-8-5 | 500 MHz | 203,2 mm |
182.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15358988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0595 |
522-PP-9-5 | 500 MHz | 228,6 mm |
185.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15318858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0585 |
502-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15338858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0595 |
502-PP-9-5 | 300 MHz | 228,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15348788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0585 |
501-PS-8-5 | 100 MHz | 203,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0595 |
501-PS-9-5 | 100 MHz | 228,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15328788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0575 |
501-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura temperaturas de hasta 230 °C sin superar un paso de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
51 µm | |
Vidrio de borosilicato | |
4,9635 ± 0,0065 mm | |
1,4 mm |