Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared media
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
57.33€ - 182.00€
Especificaciones
Camber (Metric) | 51 µm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Grosor de la pared (métrico) | 0,77 mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto | Marca | Modelo | Intensidad de campo | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Intensidad de campo | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15388778
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0575 |
503-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm | 4,9635 ± 0,0065 mm | N/A | |||
15308788
|
Wilmad-LabGlass™
|
503-PS-8-5 | 100 MHz | 203,2 mm | 4,9635 ± 0,0066 mm | N/A | |||
15318788
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0595 |
503-PS-9-5 | 100 MHz | 228,6 mm | 4,9635 ± 0,0067 mm | N/A | |||
15358848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0575 |
504-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm | 4,9635 ± 0,0068 mm |
97.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15368848
|
Wilmad-LabGlass™
|
504-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm | 4,9635 ± 0,0069 mm | N/A | |||
15378848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0595 |
504-PP-9-5 | 300 MHz | 228,6 mm | 4,9635 ± 0,0070 mm |
133.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15388948
|
Wilmad-LabGlass™
66402-0575 |
524-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm | 4,9635 ± 0,0071 mm |
182.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15398948
|
Wilmad-LabGlass™
|
524-PP-8-5 | 400 MHz | 203,2 mm | 4,9635 ± 0,0072 mm | N/A | |||
15308958
|
Wilmad-LabGlass™
|
524-PP-9-5 | 400 MHz | 228,6 mm | 4,9635 ± 0,0073 mm | N/A | |||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
51 µm | |
Vidrio de borosilicato | |
0,77 mm |