Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared ultrafina con reductor
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
178 mm
203,2 mm
203,2mm
228,6 mm
228,6mm
Modelo:
547-PPT-7-5
547-PPT-8-5
547-PPT-9-5
550-PPT-7-5
550-PPT-8-5
550-PPT-9-5
555-PPT-7-5
555-PPT-8-5
555-PPT-9-5
Intensidad de campo:
350 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 51 μm |
| Longitud (métrico) | 228,6mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,4965 ± 0,0065 mm |
| Intensidad de campo | 350 MHz |
| Longitud (imperial) | 9 pulg |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,24mm |
| Modelo | 547-PPT-9-5 |